Ion source cleaning powder
Fournisseur: Restek
22685
REST22685EA 59.1 EUR InStock
REST22685
Ion source cleaning powder
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
This aluminum oxide powder is used to clean surfaces that contact the sample or ion beam when you encounter poor sensitivity and inadequate abundances at high masses.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité