Zero dilution inner liner
Fournisseur: Restek
22991
REST22991EA 211 EUR InStock
REST22991
Zero dilution inner liner
Matériel de chromatographie Insets d'injection pour chromatographie
This liner is ideal for PerkinElmer auto SYS and clarus 580/680 GCs equipped with split/splitless inlets.
Made from borosilicate glass.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité