Tubing bender
Fournisseur: Restek
23009
REST23009EA 117 EUR InStock
REST23009
Tubing bender
Pinces
These benders assists in making accurate left-hand, right-hand or offset bends. Bends 3,17 mm, 4,76 mm, or 6,35 mm tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité