Tubing cutter, Ridgid®
Fournisseur: Restek
23011
REST23011EA 137 EUR InStock
REST23011
Tubing cutter, Ridgid®
Cutters
These compact cutters are suitable for cutting metal tubings.
  • Replaceable cutting wheel
  • Not for use with stainless steel tubing
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité