Capillary GC column cutter, Shortix®
Fournisseur: Restek
23026
REST23026EA 975 EUR InStock
REST23026
Capillary GC column cutter, Shortix®
Cutters
This capillary GC column cutter can be used with 0,25 to 0,53 mm inner diameter and max. 0,78 mm outer diameter tubings.
  • Make precise, clean, square cuts with a diamond blade
  • Built-in magnifier to verify square cut
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité