Resin, Ultra clean
Fournisseur: Restek
24230
REST24230EA 357 EUR InStock
REST24230
Resin, Ultra clean
Resin
Ultra-clean resin, equivalent to XAD-2 resin, eliminates the hassle of cleaning and testing resin for air sampling.
  • Cleaned and GC tested
  • Excellent adsorbent for trapping PAH
Suitable for adsorbing semivolatiles in air.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité