Inland 45 pump oil
Fournisseur: Restek
24819
REST24819EA 181 EUR InStock
REST24819
Inland 45 pump oil
Lubrifiants
Inland 45 pump oil is recommended for most mass spectrometers. It has low vapor pressure,10⁻⁷ torr and optimum vacuum pump performance.
  • Non-toxic and non-corrosive
  • Compatible with buna-N, neoprene, and Viton® seals
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité