Autosampler syringes (Hamilton) for Agilent 7670/7671/7672
Fournisseur: Restek
24968
REST24968EA 87 EUR InStock
REST24968
Autosampler syringes (Hamilton) for Agilent 7670/7671/7672
Seringues Seringues de chromatographie
These syringes are designed and tested to meet critical autosampler performance needs.
The needle point styles are designed to withstand multiple, rapid injections through a septum.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité