Low pressure slip-on inlet filter
Fournisseur: Restek
25008
REST25008EA 48.8 EUR InStock
REST25008
Low pressure slip-on inlet filter
Filtres Filtres de traitement des liquides
This slip-on inlet filter is made of 316 stainless steel tip with a tefzel collar seals to a corrosion-resistant 316 stainless steel filter element.
  • Easily attaches to the pump inlet line, without the use of wrenches
  • Cylindrical filter with standard 10 μm porosity
The universal ¹/₈" Ext.Ø tip accommodates standard PTFE tubing inner diameters. Fits Altex, ISCO, LDC, Varian, Waters, PerkinElmer, and other pumps.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité