Solvent debubbler
Fournisseur: Restek
25014
REST25014EA 105 EUR InStock
REST25014
Solvent debubbler
Dégazeurs
Bubbles in an LC system can cause check valve malfunctions and pump cavitation, seriously affecting pump performance. The debubbler removes bubbles from the fluid stream before it enters the pump.
  • The gas/liquid interface is easily visible through the translucent wall
  • Loosening the airtight cap releases the trapped gas
The debubbler features a PP body and bracket; universal inlet and outlet connecting tips are made of 316 stainless steel and accept 0,063", 0,085", and 0,125" ID tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité