High pressure frit-type in-line filter
Fournisseur: Restek
25041
REST25041EA 84 EUR InStock
REST25041
High pressure frit-type in-line filter
Filtres Systèmes de filtres en ligne
This high pressure in-line filter is a stand-alone version of the Trident column protection system, specifically designed for ease of use, low dead-volume, and flexibility.
  • Use of this filter can greatly extend column life
The filter has a replaceable, PEEK encapsulated 316 stainless steel frit with a surface area of 12 mm². The standard frit with 2,0 μm porosity may be replaced with an optional 0,5 μm porosity frit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité