Tubing cutter, Clean-Cut
Fournisseur: Restek
25069
REST25069EA 69.5 EUR InStock
REST25069
Tubing cutter, Clean-Cut
Cutters
This tubing cutter provides burr-free, perpendicular cuts that will not distort the tubing O.D. or close the I.D.
Use for PEEK, PTFE, Tefzel® and other polymeric tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité