Solid phase extraction disks, Resprep® Oil & Grease
Fournisseur: Restek
26022
REST26022EA 258 EUR InStock
REST26022
Solid phase extraction disks, Resprep® Oil & Grease
Filtres Disques filtrants
Glass fiber disks embedded with specialty bonded silica. These disks reduce the emulsion formation and amount of solvent required by EPA methods. No chlorofluorocarbons needed.
Certifications: Meets the requirements for EPA method 1664.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité