Diatomaceous earth sorbents
Fournisseur: Restek
26033
REST26033EA 360 EUR InStock
REST26033
Diatomaceous earth sorbents
Sorbants pour chromatographie Sorbants SPE
Diatomaceous earth is used as a filter aid to improve extraction efficiency of densely packed soils, such as clays. By mixing the sample with diatomaceous earth, recoveries can be improved and excess moisture can be absorbed.
  • Improves extraction efficiency
  • Adsorbs moisture from samples
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité