Bulk adsorbents, Ottawa sand
Fournisseur: Restek
26137
REST26137EA 415 EUR InStock
REST26137
Bulk adsorbents, Ottawa sand
Sorbants pour chromatographie Sorbants SPE
Ottawa sand is listed in several U.S. EPA methods as the specified medium for matrix spike and laboratory control blanks.
Conditionnement: Packaged in convenient 5 kg buckets.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité