Bulk adsorbents, sodium sulfate
Fournisseur: Restek
26204
REST26204EA 301 EUR InStock
REST26204
Bulk adsorbents, sodium sulfate
Sorbants pour chromatographie Sorbants SPE
Anhydrous sodium sulphate is the most common drying agent used to remove moisture from sample extracts. Activate by heating to 400 °C for four hours before use.
Conditionnement: Packaged in recloseable 5 kg buckets.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité