HPLC performance kit
Fournisseur: Restek
26394
REST26394EA 263 EUR InStock
REST26394
HPLC performance kit
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This HPLC PEEK performance kit is a useful complement for the HPLC system.
Information de livraison: It includes 1 hub-cap adapter w/cap, 3 tubing clips, 1 clean cut tubing cutter, 5 PEEK finger tight fittings, 5 PEEK column plugs, 2 PEEK 90° tubing elbows, 2 PEEK 180° tubing elbows and 2 PEEK column connectors.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité