Valves for HPLC
Fournisseur: Restek
26407 26400 26401 26402 26403 26404 26406
REST26407EA 75.2 EUR InStock
REST26407 REST26400 REST26401 REST26402 REST26403 REST26404 REST26406
Valves for HPLC
Vannes Clapets anti-retour
These valves have low internal volumes and are rated to 15000 psi. They feature a two-piece stem assembly in which the rotating upper shank is coupled through a ball joint to a static lower stem.
  • Only fingertight torque is required to make the seal
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité