Column heaters, Sidewinder™
Fournisseur: Restek
26518 26516 26517
REST26518EA 0 EUR InStock
REST26518 REST26516 REST26517
Column heaters, Sidewinder™
Appareils chauffants Fours colonne
Column heaters and heater/cooler provides stable, accurate and reproducible results in HPLC analyses.
  • Light weight, compact design fits in small spaces
  • Utilise a 24 VDC input to energize the system
Certifications: Meets the demanding electromagnetic emission standards of the new European Union Directives standards.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité