Pulse dampener, UHP
Fournisseur: Restek
26549
REST26549EA 0 EUR InStock
REST26549
Pulse dampener, UHP
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
The UHP pulse dampener made up of stainless steel fluid path.
  • Provides minimal flow pulsation at system pressures up to 18000 psi
  • Low dead volume reduces overall system volume
Dimensions (Ø×H): 63,5×51 mm
Wetted materials: 316 SS; PTFE; Teflon
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité