Heater/Sensor assembly
Fournisseur: Restek
27200
REST27200EA 397 EUR InStock
REST27200
Heater/Sensor assembly
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Heater/Sensor assembly for Agilent 6850/6890/7890 GCs use with FID, TCD, NPD, and split/splitless inlets.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité