Last drop filters
Fournisseur: Restek
27819
REST27819EA 35.4 EUR InStock
REST27819
Last drop filters
Filtres Filtres de traitement des liquides
The flat filter element sits parallel to the bottom of the mobile phase reservoir, allowing the filter to draw 98% of the mobile phase without drawing air into the system. Conventional cylindrical mobile phase filters begin to draw air into the system when approximately 10% of the solvent remains in the reservoir.
  • Allows more analyses per batch of mobile phase
  • Helps reduce hazardous waste
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité