VOA Surrogate spike mix (3 components)
Fournisseur: Restek
30004
REST30004EA 69.7 EUR InStock
REST30004
VOA Surrogate spike mix (3 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: 1-Bromo-4-fluorobenzene (BFB) (460-00-4), 1,2-Dichloroethane-d4 (17060-07-0) and Toluene-d8 (2037-26-5).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité