602 Purgeable aromatics calibration mix (7 components)
Fournisseur: Restek
30035
REST30035EA 73.2 EUR InStock
REST30035
602 Purgeable aromatics calibration mix (7 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: Benzene (71-43-2), Chlorobenzene (108-90-7), 1,2-Dichlorobenzene (95-50-1), 1,3-Dichlorobenzene (541-73-1), 1,4-Dichlorobenzene (106-46-7), Ethylbenzene (100-41-4), Toluene (108-88-3).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité