8011 Calibration mix, EDB/DBCP (2 components)
Fournisseur: Restek
30062
REST30062EA 58.2 EUR InStock
REST30062
8011 Calibration mix, EDB/DBCP (2 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) (96-12-8), 1,2-Dibromoethane (EDB) (106-93-4).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité