8021 Surrogate mix (2 components)
Fournisseur: Restek
30086
REST30086EA 58.6 EUR InStock
REST30086
8021 Surrogate mix (2 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: 2-Bromochlorobenzene (694-80-4), 1,4-Dichlorobutane (110-56-5).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité