L/C VOA Internal standard mix (3 components)
Fournisseur: Restek
30091
REST30091EA 72.2 EUR InStock
REST30091
L/C VOA Internal standard mix (3 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: Chlorobenzene-d5 (3114-55-4), 1,4-Dichlorobenzene-d4 (3855-82-1), 1,4-Difluorobenzene (540-36-3).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité