524 Internal standard/surrogate mix (3 components)
Fournisseur: Restek
30201
REST30201EA 58.6 EUR InStock
REST30201
524 Internal standard/surrogate mix (3 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains 1-Bromo-4-fluorobenzene (BFB) (460-00-4), 1,2-Dichlorobenzene-d4 (2199-69-1), Fluorobenzene (462-06-6).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité