8240 Alcohols mix (5 components)
Fournisseur: Restek
30214
REST30214EA 57.6 EUR InStock
REST30214
8240 Alcohols mix (5 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: Allyl alcohol (2-propen-1-ol) (107-18-6); 2-Chloroethanol (107-07-3); Ethanol (64-17-5); Isobutyl alcohol (78-83-1); Propargyl alcohol (107-19-7).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité