8240 Nitriles mix (7 components)
Fournisseur: Restek
30215
REST30215EA 67.7 EUR InStock
REST30215
8240 Nitriles mix (7 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: Acrylonitrile (107-13-1); Ethyl methacrylate (97-63-2); Malononitrile (109-77-3); Methacrylonitrile (126-98-7); Methyl methacrylate (80-62-6); Propionitrile (107-12-0); Styrene (100-42-5).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité