8020A Calibration mix (10 components)
Fournisseur: Restek
30222
REST30222EA 67.7 EUR InStock
REST30222
8020A Calibration mix (10 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: Benzene (71-43-2); Chlorobenzene (108-90-7); 1,2-Dichlorobenzene (95-50-1); 1,3-Dichlorobenzene (541-73-1); 1,4-Dichlorobenzene (106-46-7); Ethylbenzene (100-41-4); Toluene (108-88-3); m-Xylene (108-38-3); o-Xylene (95-47-6); p-Xylene (106-42-3).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité