PVOC mix (California) (7 components)
Fournisseur: Restek
30231
REST30231EA 62.6 EUR InStock
REST30231
PVOC mix (California) (7 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: Benzene (71-43-2); Ethylbenzene (100-41-4); Methyl tert-butyl ether (MTBE) (1634-04-4); Toluene (108-88-3); m-Xylene (108-38-3); o-Xylene (95-47-6); p-Xylene (106-42-3).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité