Certified BTEX in unleaded gas composite standard (9 components)
Fournisseur: Restek
30237
REST30237EA 60.6 EUR InStock
REST30237
Certified BTEX in unleaded gas composite standard (9 components)
Étalons Étalons organiques
The BTEX in unleaded gas composite standard consists of 9 components, they are benzene, ethylbenzene, isopropyl benzene, methyl tert-butyl ether (MTBE), naphthalene, toluene, m-xylene, o-xylene and p-xylene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité