Chloroprene
Fournisseur: Restek
30238
REST30238EA 70.2 EUR InStock
REST30238
Chloroprene
Étalons Étalons organiques
A pure, quantitative chloroprene solution, specially stabilised in purge-and-trap grade methanol to allow dilutions for working standards in unmodified purge-and-trap methanol. the entire preparation procedure is performed under carefully monitored conditions to prevent any contamination or polymerisation of the highly reactive, neat chloroprene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité