504.1 Calibration mix (3 components)
Fournisseur: Restek
30239
REST30239EA 57.1 EUR InStock
REST30239
504.1 Calibration mix (3 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: Chlorobenzene-d5 (3114-55-4); 1,4-Dichlorobenzene-d4 (3855-82-1); Fluorobenzene (462-06-6).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité