624 Surrogate standard mix (3 components)
Fournisseur: Restek
30243
REST30243EA 56.6 EUR InStock
REST30243
624 Surrogate standard mix (3 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains: 1-Bromo-4-fluorobenzene (BFB) (460-00-4); Fluorobenzene (462-06-6); Pentafluorobenzene (363-72-4).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité