Trans-1,4-dichloro-2-butene
Fournisseur: Restek
30274
REST30274EA 49.5 EUR InStock
REST30274
Trans-1,4-dichloro-2-butene
Étalons Étalons organiques
Prepared from an equal-volume blend of 5W30, 10W30, 10W40, and 20W50 motor oils. After blending, a precisely weighed amount of the composite is added to a volumetric flask to produce the standard.
Motor Oil standards may exhibit lot-to-lot variation.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité