Calibration check mix, 8240/8260 (6 components)
Fournisseur: Restek
30427
REST30427EA 55.5 EUR InStock
REST30427
Calibration check mix, 8240/8260 (6 components)
Étalons Étalons organiques
Mix contains chloroform, 1,1-dichloroethene, 1,2-dichloropropane, ethylbenzene, toluene, vinyl chloride.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité