PA DEP UST standard (11 components)
Fournisseur: Restek
30433
REST30433EA 67.7 EUR InStock
REST30433
PA DEP UST standard (11 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Standard contains benzene, 1,2-dibromoethane (EDB), 1,2-dichloroethane, ethylbenzene (100-41-4), isopropyl benzene (cumene), methyl tert-butyl ether (MTBE), naphthalene, toluene, m-xylene, o-xylene, p-xylene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité