WA VPH marker standard (9 components)
Fournisseur: Restek
30450
REST30450EA 80.3 EUR InStock
REST30450
WA VPH marker standard (9 components)
Étalons Étalons organiques
WA VPH marker standard contains (C5) n-pentane, (C6) n-hexane, (C8) n-octane, (C10) n-decane, (C12) n-dodecane, 1-methylnaphthalene, naphthalene, toluene, 1,2,3-trimethylbenzene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité