WA VPH standard (15 components)
Fournisseur: Restek
30451
REST30451EA 83.3 EUR InStock
REST30451
WA VPH standard (15 components)
Étalons Étalons organiques
WA VPH standard contains (C5) n-pentane, (C6) n-hexane, (C8) n-octane, (C10) n-decane, (C12) n-dodecane
benzene, ethylbenzene, 1-methylnaphthalene, methyl tert-butyl ether (MTBE), naphthalene, toluene, 1,2,3-trimethylbenzene, m-xylene, o-xylene, p-xylene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité