MA VPH matrix spike mix with surrogate (14 components)
Fournisseur: Restek
30454
REST30454EA 77.7 EUR InStock
REST30454
MA VPH matrix spike mix with surrogate (14 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The MA VPH matrix spike mix consists of 14 components they are (C5) n-pentane, (C9) n-nonane, benzene, 2,5-dibromotoluene (SS), ethylbenzene, 2-methylpentane, methyl tert-butyl ether (mtbe), naphthalene, toluene, 1,2,4-trimethylbenzene, 2,2,4-trimethylpentane (isooctane), m-xylene, o-xylene and p-xylene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité