Alaska UST method AK101AA
Fournisseur: Restek
30461
REST30461EA 74.7 EUR InStock
REST30461
Alaska UST method AK101AA
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
The alaska UST method consists of 14 components they are benzene, ethylbenzene, 1-ethyl-2-methylbenzene, 1-ethyl-3-methylbenzene, 1-ethyl-4-methylbenzene, isopropylbenzene (cumene), n-propylbenzene, toluene, 1,2,3-trimethylbenzene, 1,2,4-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethylbenzene, m-xylene, o-xylene and p-xylene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité