California oxygenates mix (5 components)
Fournisseur: Restek
30465
REST30465EA 63.6 EUR InStock
REST30465
California oxygenates mix (5 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
The california oxygenates mix consists of five components they are tert-amyl methyl ether (TAME) 2000 μg/ml, tert-butanol (TBA) 10000 μg/ml, diisopropyl ether (DIPE) 2000 μg/ml, ethyl-tert-butyl ether (ETBE) 2000 μg/ml and methyl tert-butyl ether (MTBE) 2000 μg/ml.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité