Michigan GRO mix (14 components)
Fournisseur: Restek
30468
REST30468EA 79.9 EUR InStock
REST30468
Michigan GRO mix (14 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
It consists of benzene, 1,2-dibromoethane, 1,2-dichloroethane, ethylbenzene, isopropylbenzene (cumene), 2-methylnaphthalene, methyl tert-butyl-ether (MTBE), naphthalene, toluene, 1,2,4-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethylbenzene, m-xylene, o-xylene and p-xylene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité