Acetate mix (5 components)
Fournisseur: Restek
30477
REST30477EA 61.6 EUR InStock
REST30477
Acetate mix (5 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This contains: n-butyl acetate; ethyl acetate; isopropyl acetate; n-propyl acetate; vinyl acetate.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité