8260B matrix spike mix
Fournisseur: Restek
30479
REST30479EA 63.6 EUR InStock
REST30479
8260B matrix spike mix
Étalons Étalons organiques
This mixture contains five components of 2500 µg/ml each in P and T methanol 1 ml/ampoule.
Components: Benzene, chlorobenzene, 1,1-dichloroethene, toluene and trichloroethylene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité