Retention time marker
Fournisseur: Restek
30483
REST30483EA 61.6 EUR InStock
REST30483
Retention time marker
Étalons Étalons organiques
This standard contains three components, 1000 µg/ml each in P and T methanol
Components: n-hexane (C6), n-decane (C10) and n-dodecane (C12).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité