Certified aromatics in gasoline, 16 components
Fournisseur: Restek
30485
REST30485EA 132 EUR InStock
REST30485
Certified aromatics in gasoline, 16 components
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Confirms unleaded gasoline TPH, BTEX and aromatics in single analysis.
This standard consists of 16 components.
Components: Benzene, ethylbenzene, m-ethyltoluene, o-ethyltoluene, p-ethyltoluene, isopropylbenzene, methyl tert-butyl ether (MTBE), naphthalene, n-propylbenzene, toluene, 1,2,3-trimethylbenzene, 1,2,4-trimethylbenzene, 1,3,5-trimethylbenzene, m-xylene, o-xylene, p-xylene.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité