Gasoline component standard, 10 components
Fournisseur: Restek
30486
REST30486EA 70.7 EUR InStock
REST30486
Gasoline component standard, 10 components
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Gasoline component standard contains 10 components.
Components: Benzene (500 µg/ml), ethylbenzene (500 µg/ml), heptane (500 µg/ml), 2-methylpentane (1500 µg/ml), toluene (1500 µg/ml), 1,2,4-trimethylbenzene (1500 µg/ml), 2,2,4-trimethylpentane (1500 µg/ml), m-xylene (1000 µg/ml), o-xylene (1000 µg/ml) and p-xylene (1000 µg/ml).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité